2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23081-1G OR23081-250MG
APOSOR23081-1GEA 1090 DKK
APOSOR23081-1G APOSOR23081-250MG
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₆ClNO₂S₂
Kogepunkt: 82…84 °C/ 0,3mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052746
CAS-nummer: 80466-80-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III