Isoquinolin-1-ylmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Hydroxymethyl)isoquinoline
OR23079-1G OR23079-250MG
APOSOR23079-1GEA 4220 DKK
APOSOR23079-1G APOSOR23079-250MG
Isoquinolin-1-ylmethanol
Isoquinolin-1-ylmethanol
Formel: C₁₀H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086097
CAS-nummer: 27311-63-3