6-Bromquinolin

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR23076-10G OR23076-250G OR23076-50G
APOSOR23076-10GEA 164 DKK
APOSOR23076-10G APOSOR23076-250G APOSOR23076-50G
6-Bromquinolin
6-Bromquinolin
Formel: C₉H₆BrN
Smeltepunkt: 24 °C
Massefylde: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024023
CAS-nummer: 5332-25-2

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR