6-Quinolincarboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23075-10G OR23075-1G OR23075-25G
APOSOR23075-10GEA 382 DKK
APOSOR23075-10G APOSOR23075-1G APOSOR23075-25G
6-Quinolincarboxylsyre 98%
6-Quinolincarboxylsyre
Formel: C₁₀H₇NO₂
Smeltepunkt: 293…296 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047613
CAS-nummer: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4