4-(Aminomethyl)pyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
OR23068-100G
OR23068-25G
OR23068-5G
APOSOR23068-100GEA
731
DKK
APOSOR23068-100G
APOSOR23068-25G
APOSOR23068-5G
4-(Aminomethyl)pyridin
4-(Aminomethyl)pyridine
Formel:
C₆H₈N₂ Kogepunkt: 228…230 °C Smeltepunkt: –8 °C Massefylde: 1,065 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 104 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006449 CAS-nummer: 3731-53-1 EINECS: 223-092-6 UN nummer: 2735 ADR: 8,II |