4-Brompyridiniumchlorid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23067-100G OR23067-25G OR23067-500G
APOSOR23067-100GEA 523 DKK
APOSOR23067-100G APOSOR23067-25G APOSOR23067-500G
4-Brompyridiniumchlorid 95+%
4-Bromopyridinium chloride
Formel: C₅H₅BrClN
Smeltepunkt: 270 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012828
CAS-nummer: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4