2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR23066-25G OR23066-5G
APOSOR23066-25GEA 1090 DKK
APOSOR23066-25G APOSOR23066-5G
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Formel: C₇H₇Br₂NO
Smeltepunkt: 194…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681893
CAS-nummer: 5349-17-7