Pyridin-4-carbonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23064-500G OR23064-25G OR23064-1KG
APOSOR23064-500GEA 676 DKK
APOSOR23064-500G APOSOR23064-25G APOSOR23064-1KG
Pyridin-4-carbonitril 99%
Pyridin-4-carbonitril
Formel: C₆H₅NO₂
Kogepunkt: 260 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 310…315 °C (subl.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006429
CAS-nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2