2-Brompyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23057-100G OR23057-1KG OR23057-50G
APOSOR23057-100GEA 273 DKK
APOSOR23057-100G APOSOR23057-1KG APOSOR23057-50G
2-Brompyridin
2-Bromopyridine
Formel: C₅H₄BrN
Kogepunkt: 192…194 °C
Massefylde: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006219
CAS-nummer: 109-04-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II