Pyridin-2-caboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR23054-5G
OR23054-500G
OR23054-1KG
APOSOR23054-5GEA
164
DKK
APOSOR23054-5G
APOSOR23054-500G
APOSOR23054-1KG
Pyridin-2-caboxylsyre
Pyridin-2-caboxylsyre
Formel:
C₆H₅NO₂ Smeltepunkt: 139…142 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006293 CAS-nummer: 98-98-6 EINECS: 202-719-7 |