4-Brom-2-Chlorbenzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2305-25G OR2305-5G
APOSOR2305-25GEA 414 DKK
APOSOR2305-25G APOSOR2305-5G
4-Brom-2-Chlorbenzensulfonylchlorid
4-Brom-2-Chlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃BrCl₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094630
CAS-nummer: 351003-52-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II