1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
OR23038-1G OR23038-5G
APOSOR23038-1GEA 186 DKK
APOSOR23038-1G APOSOR23038-5G
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₂
Molekylvægt: 125.13 g/mol
Smeltepunkt: 131…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003088
CAS-nummer: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8