5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23033-1G OR23033-250MG OR23033-5G
APOSOR23033-1GEA 994 DKK
APOSOR23033-1G APOSOR23033-250MG APOSOR23033-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NOS
Molekylvægt: 189.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114999
CAS-nummer: 132706-12-8