5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2303-1G OR2303-250MG OR2303-5G
APOSOR2303-1GEA 513 DKK
APOSOR2303-1G APOSOR2303-250MG APOSOR2303-5G
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₉NO
Smeltepunkt: 78…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03617969
CAS-nummer: 42933-43-7