3-Furaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23028-1G OR23028-10G
APOSOR23028-1GEA 218 DKK
APOSOR23028-1G APOSOR23028-10G
3-Furaldehyde 98%
3-Furaldehyde
Formel: C₅H₄O₂
Kogepunkt: 145 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010424
CAS-nummer: 498-60-2
UN nummer: 1199
ADR: 6.1+3,II