3-Furoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
OR23027-100G OR23027-25G OR23027-5G
APOSOR23027-100GEA 1300 DKK
APOSOR23027-100G APOSOR23027-25G APOSOR23027-5G
3-Furoic acid 98%
3-Furoic acid
Formel: C₅H₄O₃
Smeltepunkt: 120…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005350
CAS-nummer: 488-93-7
EINECS: 207-689-9