Furfurylamin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23026-25G OR23026-100G OR23026-500G
APOSOR23026-25GEA 164 DKK
APOSOR23026-25G APOSOR23026-100G APOSOR23026-500G
Furfurylamin 99%
Furfurylamin
Formel: C₅H₇NO
Kogepunkt: 145…146 °C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003258
CAS-nummer: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN nummer: 2526
ADR: 3+8,III