Furfurylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR23024-1KG OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA 1380 DKK
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Furfurylalkohol
Furfurylalkohol
Formel: C₅H₆O₂
Kogepunkt: 170 °C
Smeltepunkt: –29 °C
Massefylde: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003252
CAS-nummer: 98-00-0
UN nummer: 2874
ADR: 6.1,III