2-Furaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Furfurol, Furfural
OR23023-1KG OR23023-250G
APOSOR23023-1KGEA 698 DKK
APOSOR23023-1KG APOSOR23023-250G
2-Furaldehyd
2-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
Kogepunkt: 159…162 °C
Smeltepunkt: –38 °C
Massefylde: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003229
CAS-nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN nummer: 1199
ADR: 6.1+3,II