2-Furoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23022-250G OR23022-50G
APOSOR23022-250GEA 1510 DKK
APOSOR23022-250G APOSOR23022-50G
2-Furoylchlorid
2-Furoylchlorid
Formel: C₅H₃ClO₂
Kogepunkt: 173…174 °C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003228
CAS-nummer: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II