1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23019-1G OR23019-25G OR23019-5G
APOSOR23019-1GEA 183 DKK
APOSOR23019-1G APOSOR23019-25G APOSOR23019-5G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆O₃
Kogepunkt: 80 °C/0,3mmHg
Smeltepunkt: 34…36 °C
Massefylde: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016902
CAS-nummer: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4