2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23013-1G OR23013-10G OR23013-25G
APOSOR23013-1GEA 164 DKK
APOSOR23013-1G APOSOR23013-10G APOSOR23013-25G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₈O₄
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00239415
CAS-nummer: 4442-53-9
EINECS: 224-670-0