2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanol
OR23009-1G OR23009-250MG
APOSOR23009-1GEA 676 DKK
APOSOR23009-1G APOSOR23009-250MG
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 129 °C/0,2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01317581
CAS-nummer: 39270-39-8