6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl isothiocyanate
OR23008-1G
OR23008-250MG
APOSOR23008-1GEA
1370
DKK
APOSOR23008-1G
APOSOR23008-250MG
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formel:
C₉H₇NO₂S Smeltepunkt: 64…66 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00175465 CAS-nummer: 141492-50-4 UN nummer: 2923 ADR: 8+6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...