6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl isothiocyanate
OR23008-1G OR23008-250MG
APOSOR23008-1GEA 1370 DKK
APOSOR23008-1G APOSOR23008-250MG
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formel: C₉H₇NO₂S
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00175465
CAS-nummer: 141492-50-4
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III