6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
OR23006-1G OR23006-250MG OR23006-5G
APOSOR23006-1GEA 818 DKK
APOSOR23006-1G APOSOR23006-250MG APOSOR23006-5G
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Smeltepunkt: 114…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00099402
CAS-nummer: 4629-54-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III