2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23005-1G OR23005-25G OR23005-5G
APOSOR23005-1GEA 183 DKK
APOSOR23005-1G APOSOR23005-25G APOSOR23005-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₇ClO₄S
Smeltepunkt: 65…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02677681
CAS-nummer: 63758-12-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II