2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic acid
OR23003-25G OR23003-100G
APOSOR23003-25GEA 502 DKK
APOSOR23003-25G APOSOR23003-100G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₈O₄
Smeltepunkt: 133…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463509
CAS-nummer: 4442-54-0