4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
OR23001-100G OR23001-25G OR23001-5G
APOSOR23001-100GEA 458 DKK
APOSOR23001-100G APOSOR23001-25G APOSOR23001-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005242
CAS-nummer: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2