3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2300-5G OR2300-25G
APOSOR2300-5GEA 654 DKK
APOSOR2300-5G APOSOR2300-25G
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₃NO
Kogepunkt: 282…283 °C
Massefylde: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017342
CAS-nummer: 23501-93-1
EINECS: 245-700-9