5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22994-250MG OR22994-100MG
APOSOR22994-250MGEA 230 DKK
APOSOR22994-250MG APOSOR22994-100MG
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 152…155 °C/8mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02169755
CAS-nummer: 103262-35-7