2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR22992-1G OR22992-10G OR22992-500MG
APOSOR22992-1GEA 763 DKK
APOSOR22992-1G APOSOR22992-10G APOSOR22992-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formel: C₈H₇ClO₃S
Smeltepunkt: 74…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02677703
CAS-nummer: 115010-11-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III