4-Brom-3,5-dimethylisoxazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22990-25G OR22990-5G OR22990-100G
APOSOR22990-25GEA 240 DKK
APOSOR22990-25G APOSOR22990-5G APOSOR22990-100G
4-Brom-3,5-dimethylisoxazol
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
Molekylvægt: 176.01 g/mol
Kogepunkt: 69…70 °C/8mmHg
Massefylde: 1.478 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00068187
CAS-nummer: 10558-25-5