[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22984-1G OR22984-250MG
APOSOR22984-1GEA 985 DKK
APOSOR22984-1G APOSOR22984-250MG
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02677724
CAS-nummer: 18718-79-1