5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Oxacillin Related Compound C
OR22978-5G OR22978-25G
APOSOR22978-5GEA 186 DKK
APOSOR22978-5G APOSOR22978-25G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molekylvægt: 203.197 g/mol
Smeltepunkt: 191…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003153
CAS-nummer: 1136-45-4
EINECS: 214-497-9