4-Brom-o-phenylendiamin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Bromo-3,4-diaminobenzene, 4-Bromobenzene-1,2-diamine, 4-Bromo-1,2-phenylenediamine, 4-Bromo-1,2-diaminobenzene, 2-Amino-4-bromophenylamine
OR22977-100G
OR22977-25G
OR22977-5G
APOSOR22977-100GEA
861
DKK
APOSOR22977-100G
APOSOR22977-25G
APOSOR22977-5G
4-Brom-o-phenylendiamin 99%
4-Brom-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molekylvægt: 187.04 g/mol Smeltepunkt: 65…69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02660622 CAS-nummer: 1575-37-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |