4-Brom-o-phenylendiamin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR22977-25G OR22977-5G
APOSOR22977-25GEA 295 DKK
APOSOR22977-25G APOSOR22977-5G
4-Brom-o-phenylendiamin 99%
4-Brom-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇BrN₂
Smeltepunkt: 65…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02660622
CAS-nummer: 1575-37-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III