tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22965-1G OR22965-5G OR22965-10G
APOSOR22965-1GEA 251 DKK
APOSOR22965-1G APOSOR22965-5G APOSOR22965-10G
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01928808
CAS-nummer: 19228-91-2