tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22958-1G OR22958-5G OR22958-10G
APOSOR22958-1GEA 164 DKK
APOSOR22958-1G APOSOR22958-5G APOSOR22958-10G
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Molekylvægt: 199.2700 g/mol
Smeltepunkt: 151…152 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02677742
CAS-nummer: 56267-50-6