1-Chloro-4-methylpentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR22928-1G OR22928-250MG OR22928-500MG OR22928-2.5G
APOSOR22928-1GEA 2460 DKK
APOSOR22928-1G APOSOR22928-250MG APOSOR22928-500MG APOSOR22928-2.5G
1-Chloro-4-methylpentane
1-Chloro-4-methylpentane
Formel: C₆H₁₃Cl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045304
CAS-nummer: 62016-94-8