1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR22901-100G OR22901-25G
APOSOR22901-100GEA 656 DKK
APOSOR22901-100G APOSOR22901-25G
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Formel: C₁₃H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044806
CAS-nummer: 34737-89-8
EINECS: 252-176-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III