2,4,6-Trichlorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR22840-25G OR22840-5G OR22840-100G
APOSOR22840-25GEA 985 DKK
APOSOR22840-25G APOSOR22840-5G APOSOR22840-100G
2,4,6-Trichlorpyridin 98%
2,4,6-Trichloropyridine
Formel: C₅H₂Cl₃N
Kogepunkt: 88…90 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 32…37 °C
Massefylde: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00971928
CAS-nummer: 16063-69-7