4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2279-10G OR2279-1G OR2279-5G
APOSOR2279-10GEA 3530 DKK
APOSOR2279-10G APOSOR2279-1G APOSOR2279-5G
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
4-(Hexyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₄H₂₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021080
CAS-nummer: 61096-84-2