1-Chlorophthalazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2278-1G OR2278-500MG OR2278-5G
APOSOR2278-1GEA 1860 DKK
APOSOR2278-1G APOSOR2278-500MG APOSOR2278-5G
1-Chlorophthalazine
1-Chlorophthalazine
Formel: C₈H₅ClN₂
Molekylvægt: 164.59 g/mol
Smeltepunkt: 109…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024141
CAS-nummer: 5784-45-2