Dimethyl aminomalonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR22760-1G OR22760-50MG OR22760-250MG
APOSOR22760-1GEA 2190 DKK
APOSOR22760-1G APOSOR22760-50MG APOSOR22760-250MG
Dimethyl aminomalonate
Dimethyl aminomalonate
Formel: C₅H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00829425
CAS-nummer: 53704-09-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III