4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2275-1G OR2275-500MG OR2275-5G
APOSOR2275-1GEA 382 DKK
APOSOR2275-1G APOSOR2275-500MG APOSOR2275-5G
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₁₅ClO₂S
Smeltepunkt: 42…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00625713
CAS-nummer: 56354-57-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III