2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22745-1G OR22745-250MG OR22745-500MG OR22745-2.5G OR22745-5G
APOSOR22745-1GEA 985 DKK
APOSOR22745-1G APOSOR22745-250MG APOSOR22745-500MG APOSOR22745-2.5G APOSOR22745-5G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Formel: C₆H₁₁NO
Smeltepunkt: 176…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00829406
CAS-nummer: 1759-55-3