4,6-Dichlorpyrimidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR22727-100G OR22727-25G OR22727-500G
APOSOR22727-100GEA 327 DKK
APOSOR22727-100G APOSOR22727-25G APOSOR22727-500G
4,6-Dichlorpyrimidin 98%
4,6-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Kogepunkt: 176 °C
Smeltepunkt: 64…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006109
CAS-nummer: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN nummer: 3263
ADR: 8,II