3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22667-1G OR22667-250MG
APOSOR22667-1GEA 2990 DKK
APOSOR22667-1G APOSOR22667-250MG
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₆H₁₆O₄
Smeltepunkt: 138…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 57230-04-3