Chlor(dimethyl)(phenyl)silan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chlorodimethylphenylsilane
OR22666-100G OR22666-250G
APOSOR22666-100GEA 818 DKK
APOSOR22666-100G APOSOR22666-250G
Chlor(dimethyl)(phenyl)silan 95%
Chlor(dimethyl)(phenyl)silan
Formel: C₈H₁₁ClSi
Kogepunkt: 192…193 °C
Massefylde: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000499
CAS-nummer: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN nummer: 2987
ADR: 8,II