4-Brom-2-methoxyphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
OR22659-25G OR22659-5G OR22659-1G
APOSOR22659-25GEA 654 DKK
APOSOR22659-25G APOSOR22659-5G APOSOR22659-1G
4-Brom-2-methoxyphenol 97%
4-Brom-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Molekylvægt: 203.04 g/mol
Kogepunkt: 129…132 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 34…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051937
CAS-nummer: 7368-78-7